Fontos dokumentumok
P1319
Thyrotropin releasing hormone
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
L-Pyroglutamyl-L-histidyl-L-prolinamide, TRF, TRH, Thyroliberin, pGlu-His-Pro amide
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
molekulatömeg
362.38
tárolási körülmény
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
technika/technikák
activity assay: suitable
szennyeződések
22.6-23.8% Nitrogen
51.9-54.1% carbon
oldhatóság
water: 25 mg/mL, cloudy, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)[C@@H]3CCC(=O)N3
InChI
1S/C16H22N6O4/c17-14(24)12-2-1-5-22(12)16(26)11(6-9-7-18-8-19-9)21-15(25)10-3-4-13(23)20-10/h7-8,10-12H,1-6H2,(H2,17,24)(H,18,19)(H,20,23)(H,21,25)/t10-,11-,12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNSAINXGIQZQOO-SRVKXCTJSA-N
Géninformáció
human ... TRH(7200) , TRHR(7201)
mouse ... Trhr(22045)
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Thyrotropin releasing hormone (TRH) is a tripeptide hypothalamic regulatory hormone, encoded by the gene mapped to human chromosome 3q13.3-q21. TRH is expressed in a variety of organs including central nervous system (CNS) and gastrointestinal tract, prostate, pancreas, thyroid, heart.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
It also plays a vital role as a neurotransmitter and neuromodulator. Thyrotropin-releasing hormone modulates human hair follicle functions and plays a vital role in stimulating hair growth.TRH receptor activated by TRH activates various signal transduction pathways, which mediates the formation of two-second messenger molecules, inositol 1,4,5-trisphosphate, and 1,2-diacylglycerol. TRH expressed in pancreatic β cells aids in the positive regulation of insulin secretion.
Kiszerelés
antitest
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?