T9265
Thyrotropic hormone from human pituitary
lyophilized powder, ≥6.2 IU/mg (immunoassay, non-sterile)
Szinonimák:
hTSH, TSH, Thyroid stimulating hormone
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human pituitary glands
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥6.2 IU/mg (immunoassay, non-sterile)
tárolási körülmény
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
HIV-1/HIV-2, tested negative
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... TSHB(7252) , TSHR(7253)
Általános leírás
Thyrotropic hormone or thyroid stimulating hormone (TSH) belongs to the glycoprotein hormone family. Thyrotroph cells of the anterior pituitary gland produces TSH and is stored in the secretory granules. It comprises a heterodimer of two noncovalently linked subunits, α and β.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Fizikai forma
antitest
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1