869006-M
Thyroid Stimulating Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade
Szinonimák:
Thyroid Stimulating Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade, Thyrotropin, hTSH
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human pituitary glands
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥95% (weight)
Forma
lyophilized solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
technika/technikák
enzyme immunoassay: suitable
szennyeződések
≤0.1% hPRL (weight)
≤0.2% hGH, hFSH (weight)
≤0.3% hLH (weight)
oldhatóság
0.05 M PBS: 1 mg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... TSHB(7252)
Általános leírás
Thyroid Stimulating Hormone is a glycoprotein produced by anterior pituitary gland. Its structure contains an alpha chain and a beta chain.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
WGK
WGK 1