Fontos dokumentumok
G1887
Gly-His-Lys acetate salt
≥97% (TLC)
Szinonimák:
Liver cell growth factor
Teszt
≥97% (TLC)
összetétel
Peptide content, ~70%
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.NCCCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)CN)C(O)=O
InChI
1S/C14H24N6O4.C2H4O2/c15-4-2-1-3-10(14(23)24)20-13(22)11(19-12(21)6-16)5-9-7-17-8-18-9;1-2(3)4/h7-8,10-11H,1-6,15-16H2,(H,17,18)(H,19,21)(H,20,22)(H,23,24);1H3,(H,3,4)/t10-,11-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGNUTAFMLGJBGV-ACMTZBLWSA-N
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Alkalmazás
- individually or as a complex with copper to test its effect on cytokines production in the human normal fibroblasts cell lines
- as a model peptide in N,N-dimethyl-N-methacryloxyethyl-N-(3-sulfopropyl)ammonium betaine based capillary electrophoresis separation studies
- as a component of Coon′s modified Ham′s F-12 medium for culturing Fischer rat thyroid follicular cell line, FRTL-5
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3