Fontos dokumentumok
H9267
Heparin disaccharide I-S sodium salt
sulfated heparin fragment
Szinonimák:
α-ΔUA-2S-[1→4]-GlcNS-6S
Teszt
≥98%
form
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].OC(COS(O)(=O)=O)C(OC1OC(=CC(O)C1OS(O)(=O)=O)C(O)=O)C(O)C(NS(O)(=O)=O)C=O
InChI
1S/C12H19NO19S3.Na.H/c14-2-4(13-33(20,21)22)8(17)9(6(16)3-29-34(23,24)25)31-12-10(32-35(26,27)28)5(15)1-7(30-12)11(18)19;;/h1-2,4-6,8-10,12-13,15-17H,3H2,(H,18,19)(H,20,21,22)(H,23,24,25)(H,26,27,28);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNESCZPGLNWDJH-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.