Fontos dokumentumok
P7252
Phospho(enol)pyruvic acid tri(cyclohexylammonium) salt
≥98% (enzymatic), powder
Szinonimák:
2-(Phosphonooxy)-2-propenoic acid tri(cyclohexylammonium) salt, PEP-3CHA, Phosphoenolpyruvic acid tris(cyclohexylamine) salt
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Phospho(enol)pyruvic acid tri(cyclohexylammonium) salt, ≥98% (enzymatic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (enzymatic)
Forma
powder
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.NC3CCCCC3.OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
InChI
1S/3C6H13N.C3H5O6P/c3*7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3(4)5)9-10(6,7)8/h3*6H,1-5,7H2;1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MJKYGUXBFYGLLM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the pyruvate kinase/lactate dehydrogenase enzyme kinetic assay
- in the reaction mixture to determine fructokinase activity of Zobellia galactanivorans
- in luminometry to determine the amount of ADP formed by measuring the increase in light output
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?