Fontos dokumentumok
O9635
Oncostatin M human
BioReagent, ≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
OSM
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥97% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
≤1.000 ng/mL ED50
molekulatömeg
~22 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
white
oldhatóság
soluble 0.100 mL, clear, colorless (Solvent-PBS + 0.1% BSA)
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... OSM(5008)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?