MAB1956Z
Anti-Integrin αVβ1 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, P1D6
Szinonimák:
CD49e, MAB1956
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Integrin α5 Antibody, clone P1D6, azide free, clone P1D6, Chemicon®, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
P1D6, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG3
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGA5(3678)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
MAB1956Z is not reactive with the denatured alpha 5 subunit. For immunoblotting, a dot blot is suggested as an alternative to western blotting.
Cell Structure
Integrins
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Widely expressed, ovary
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2