Fontos dokumentumok
O9504
Oxaloacetic acid
powder, suitable for hybridoma
Szinonimák:
2-Oxosuccinic acid, Ketosuccinic acid, Oxalacetic acid, Oxobutanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥97% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
cell culture | hybridoma: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1