Fontos dokumentumok
O3514
Bovine Osteopontin
from bovine milk, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Bone Sialoprotein-1, Early T Lymphocyte Activation Protein-1 (ETA-1), OPN, Secreted Phosphoprotein 1 (Spp1)
About This Item
Javasolt termékek
product name
Osteopontin from bovine milk, lyophilized powder
biológiai forrás
bovine milk
Minőségi szint
sterilitás
sterile
form
lyophilized powder
molekulatömeg
~60 kDa
kiszerelés
pkg of 50 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
cow ... SPP1(281499)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3