Fontos dokumentumok
O4264
Human Osteopontin
recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Bone Sialoprotein-1, Early T Lymphocyte Activation Protein-1 (ETA-1), OPN, Secreted Phosphoprotein 1 (Spp1)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Osteopontin human, recombinant, expressed in NSO cells, ≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in NSO cells
sterilitás
sterile
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
60-65 kDa by SDS-PAGE (reducing)
kiszerelés
pkg of 50 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... SPP1(6696)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
and rabbit and detection of a new conserved
segment between HSA22 and OCU4