Fontos dokumentumok
O2260
Mouse Osteopontin
recombinant, expressed in NSO cells, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Bone Sialoprotein-1, Early T Lymphocyte Activation Protein-1 (ETA-1), OPN, Secreted Phosphoprotein 1 (Spp1)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Osteopontin from mouse, >95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in NSO cells
sterilitás
sterile
Teszt
>95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
30 kDa by SDS-PAGE (reducing)
65 kDa by SDS-PAGE (reducing) (doublet)
kiszerelés
pkg of 50 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Spp1(20750)
Alkalmazás
- to study its role in a mouse model of preterm brain injury
- as a positive control to analyze the relationship between the vascular calcification process and osteopontin (OPN) overexpression in the neointima of atherosclerotic plaques
- to study its interaction on the crystal growth process of hydroxyapatite in agarose hydrogels
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?