Fontos dokumentumok
B0385
Beclomethasone
≥99%
Szinonimák:
9α-Chloro-11β,17α,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Chloro-16β-methyl-1,4-pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione
Teszt
≥99%
Forma
powder
kezdeményező
GlaxoSmithKline
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12C[C@@H](C)[C@@](O)(C(=O)CO)[C@]1(C)C[C@@H](O)[C@@]3(Cl)[C@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@@]34C
InChI
1S/C22H29ClO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12?,15?,16?,17?,19?,20?,21-,22?/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBMKJKDGKREAPL-WOOYFSPWSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
It helps to decrease airway hyperresponsiveness. It also helps to regulate symptoms of asthma.
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.