Merck
11164368001
Roche
N-Acetyl-β-D-Glucosaminidase Control (NAG Control)
from beef kidney
Szinonimák:
NAG control
About This Item
UNSPSC kód:
12352204
biológiai forrás
bovine kidney
Minőségi szint
Forma
lyophilized
specifikus aktivitás
~9 mU/mL
kiszerelés
pkg of 3 × 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
activity assay: suitable
szín
white to light yellow
oldhatóság
water: soluble
alkalmasság
suitable for enzyme test
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Control solution for the determination of NAG activity in urine research samples with the aid of the assay kit N-acetyl-β-D-glucosaminidase.
Alkalmazás
Additional control solution for the determination of NAG activity in urine in life science research applications with the aid of N-acetyl-β-D-glucosaminidase (NAG) on automatic analyzers.
Egység definíció
Volume Activity: The activity of the NAG control is ca. 9 mU N-acetyl-β-D-glucosaminidase from beef kidney per ml. For exact value see data on the label.
Elkészítési megjegyzés
Working solution: Preparation of the standard solution
  • Dissolve contents of one bottle with 1 ml double-dist. water, close bottle and wait for 5 minutes.
  • Dissolve contents completely by gentle swirling.
    Note: Avoid foaming! The solution is stable for at least 1 month stored at 2 to 8 °C, protected from light.
Feloldás
Preparation of the standard solution
  • Dissolve contents of one bottle with 1 ml double-dist. water, close bottle and wait for 5 minute.
  • Dissolve contents completely by gentle swirling.
    Note: Avoid foaming! The solution is stable for at least 1 month stored at 2 to 8 °C, protected from light.
Tárolás és stabilitás
protect from light.
Egyéb megjegyzések
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)