Fontos dokumentumok
324101
Sigma-Aldrich
DNP-Albumin Conjugate, Bovine
DNP-Albumin Conjugate, Bovine, is useful for production of antibodies specific for DNP and albumin. Contains >30 DNP-groups per molecule protein.
Szinonimák:
Albumin DNP Conjugate, Bovine Albumin Conjugate, DNP-Albumin
Méret kiválasztása
100 MG
66 000,00 Ft
66 000,00 Ft
Készletenrészletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 MG
66 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.25
66 000,00 Ft
Készletenrészletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Forma
solid (Dry)
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
technika/technikák
ELISA: suitable
szín
amber
oldhatóság
water: 1-2 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Dinitrophenyl (DNP) conjugate is useful to produce antibodies specific for DNP and albumin. It contains >30 DNP-groups per molecule protein.
Alkalmazás
DNP-albumin conjugate, bovine has been used in passive anaphylaxis to study the biological effects of IgE receptor mimetic peptide (PepE) in vivo.[1]
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Pellom, M.I., et al. 1994. Brit. J. Pharmacol.112, 1101.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Joseph S Zhou et al.
Molecular bioSystems, 9(11), 2853-2859 (2013-09-24)
Crosslinking of receptor-bound Immunoglobulin E (IgE) triggers immediate hypersensitivity reactions including anaphylaxis. Blocking the interaction of IgE with its high-affinity receptor, FcεRI, on mast cells and basophils is an attractive strategy for the treatment of allergies. This approach has seen
Gregory J Christianson et al.
mAbs, 4(2), 208-216 (2012-03-29)
The MHC class I-like Fc receptor (FcRn) is an intracellular trafficking Fc receptor that is uniquely responsible for the extended serum half-life of antibodies of the IgG subclass and their ability to transport across cellular barriers. By performing these functions
Miji Yeom et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 27(4) (2022-02-26)
Striae distensae (SD) or stretch marks are common linear scars of atrophic skin with disintegrating extracellular matrix (ECM) structures. Although fibroblasts contribute to the construction of ECM structure in SD, some studies have reported that mast cell degranulation causes the