79248
Amino Acids Mix Solution
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Forma
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
analit kémiai osztály(ok)
amino acids, peptides, proteins
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Check out the entire portfolio of our amino acids certified reference materials (CRM)
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Produced and certified under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation
- All the 17 amino acids are traceable to NIST SRMs
- Accompanied by a comprehensive Certificate of Analysis (CoA) (up to four pages) with data on stability, density, homogeneity, the accuracy of concentration, uncertainty, and traceability
- Gravimetrically prepared using high-quality qNMR-characterized starting materials and qualified precision balances to ensure minimal uncertainty
- Rigorously tested through real-time stability studies to ensure accuracy and shelf life
- Available in a well-sealed glass ampule to prevent contamination
Analízis megjegyzés
2.5 mM each: alanine, arginine, aspartic acid, glutamic acid, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, proline, serine, threonine, tyrosine, valine
and 1.25mM cystine
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Cikkek
Technical article on "Solution with 17 Amino Acids as TraceCERT® Certified Reference Material"