Fontos dokumentumok
32830
L-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride
≥95.0%
Szinonimák:
(2S)-2,4-Diaminobutanoic acid dihydrochloride, L-2,4-Diaminobutanoic acid dihydrochloride
Teszt
≥95.0% (AT)
≥95.0%
optikai aktivitás
[α]20/D +14.5±1.5°, c = 3.67% in H2O
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
197-200 °C (dec.)
oldhatóság
water: soluble 0.5 g/10 mL
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.Cl.NCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10N2O2.2ClH/c5-2-1-3(6)4(7)8;;/h3H,1-2,5-6H2,(H,7,8);2*1H/t3-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CKAAWCHIBBNLOJ-QTNFYWBSSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?