Fontos dokumentumok
N7764
Nicotinic acid mononucleotide
Szinonimák:
Nicotinate mononucleotide
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
animal
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC1C(O)C(OC1COP(O)(O)=O)[N]2=CC(=CC=C2)C(O)=O
InChI
1S/C11H15NO9P/c13-8-7(5-20-22(17,18)19)21-10(9(8)14)12-3-1-2-6(4-12)11(15)16/h1-4,7-10,13-14H,5H2,(H,15,16)(H2,17,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IUJWGLOJJKFASX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3