SML0704
1-Methylnicotinamide chloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-Carbamyl-1-methylpyridinium chloride, MNA, N-Methylnicotinic acid amide chloride, N1-Methylnicotinamide chloride
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 15 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl.[n+]1(cc(ccc1)C(=N)[O-])C
InChI
1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWVDQVQUNNBTLK-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)