Merck
72309
Sigma-Aldrich
Nicotinic acid
≥99.5% (HPLC)
Szinonimák:
3-Picolinic acid, Niacin, Pellagra preventive factor, Pyridine-3-carboxylic acid, Vitamin B3
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H5NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
123.11
Beilstein:
109591
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤0.2% water
izzítási maradék
≤0.05%
szín
colorless to white
mp
234-238 °C
236-239 °C (lit.)
oldhatóság
water: 0.1 g/10 mL, clear, colorless
sűrűség
1.473 g/cm3 at 25 °C
SMILES string
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
rat ... Chrnb2(54239)
Általános leírás
Nicotinic acid, also referred as Niacin or vitamin B3, is a water soluble vitamin. It is present in vitamin-enriched bread, liver, meat, fish, poultry, potatoes, green vegetables, peanuts and cereals.
Alkalmazás
Nicotinic acid has been used as a standard in NAD+ precursor rescue experiments. It has also been used as a vitamin supplement in various culture media such as complete medium (CM) and synthetic medium.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Nicotinic acid or Niacin regulates lipid metabolism by reducing low density lipoprotein (LDL), increasing high-density lipoprotein (HDL) and by inhibiting the progression of atherosclerosis and coronary artery lesions. Niacin deficiency leads to pellagra. In addition to vitamin supplement, niacin is also used as a broad spectrum lipid drug.
Egyéb megjegyzések
Coenzyme and Cofactors, vol 2: Pyridine Nucleotide Coenzymes
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
379.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
193 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Dokumentumtár megtekintése
D.Dolphin, R.Poulson, O.Avramovic, eds.
Chemical, Biochemical and Medical Aspects, 759-759 (1987)
Nicotinic Acid Regulates Glucose and Lipid Metabolism Through Lipidindependent Pathways
Liu D, et al.
Current Pharmaceutical Biotechnology, 16(1), 3-10 (2015)
Nicotinic acid: the broad-spectrum lipid drug. A 50th anniversary review
Carlson LA
Journal of Internal Medicine, 258(2), 94-114 (2005)
Chemical, Biochemical and Medical Aspects, 776-776 null
A teaching protocol demonstrating the use of EasyClone and CRISPR/Cas9 for metabolic engineering of Saccharomyces cerevisiae and Yarrowia lipolytica
Milne N, et al.
FEMS Yeast Research (2019)