Fontos dokumentumok
N4256
Nicotinic acid adenine dinucleotide sodium salt
≥98%
Szinonimák:
Deamido NAD, Deamido NAD Sodium Salt, NAAD, NAAD Sodium Salt, Nicotinic Acid Adenine Dinucleotide Sodium Salt, Nicotinic Acid NAD Sodium Salt, Nicotinic acid NAD
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (inorganic)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
oldhatóság
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC4OC(C(O)C4O)[N]5=CC(=CC=C5)C(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C21H27N6O15P2.Na.H/c22-17-12-18(24-7-23-17)27(8-25-12)20-16(31)14(29)11(41-20)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(28)15(30)19(40-10)26-3-1-2-9(4-26)21(32)33;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,19-20,28-31H,5-6H2,(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,23,24);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JSOFOHZYBCRUNK-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)