Fontos dokumentumok
SMB01345
N-Methyl-2-pyridone-5-carboxamide
Szinonimák:
1,6-Dihydro-1-methyl-6 -oxonicotinamide, 1-Methyl-5-carboxylamide-2-pyridone, 2-Py, 2PY, 3-Carbamoyl-1-methyl-6-pyridone, N1-Methyl-2-pyridone-5-carboxamide, Me2PY, Met2PY, Nedifloramide, Nudifloramide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
mp
210—21.5 °C
SMILES string
[n]1([c](ccc(c1)C(=O)N)=O)C
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-9-4-5(7(8)11)2-3-6(9)10/h2-4H,1H3,(H2,8,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLQSXXWTCJPCBC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)