Fontos dokumentumok
F0500
Fast Blue RR Salt
crystalline
Szinonimák:
4-Benzoylamino-2,5-dimethoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt, Azoic Diazo No. 24
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Fast Blue RR Salt, crystalline
Forma
crystalline
Minőségi szint
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
oldhatóság
water: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow-green
ε (extinkciós együttható)
≥15000 at 326-332 nm
≥7000 at 390-396 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc([N+]#N)c(OC)cc1NC(=O)c2ccccc2.COc3cc([N+]#N)c(OC)cc3NC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/2C15H13N3O3.4ClH.Zn/c2*1-20-13-9-12(18-16)14(21-2)8-11(13)17-15(19)10-6-4-3-5-7-10;;;;;/h2*3-9H,1-2H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LLARVKAOQLUCQI-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)