Fontos dokumentumok
F3378
Fast Blue BB Salt hemi(zinc chloride) salt
Dye content ≥80 %, Powder
Szinonimák:
4-Amino-2,5-diethoxybenzanilide diazotated zinc double salt, 4-Benzoylamino-2,5-diethoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
About This Item
Javasolt termékek
product name
Fast Blue BB Salt hemi(zinc chloride) salt, Dye content ≥80 %
form
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, ≥80%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
mp
157 °C
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.CCOc1cc([N+]#N)c(OCC)cc1NC(=O)c2ccccc2.CCOc3cc([N+]#N)c(OCC)cc3NC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/2C17H17N3O3.4ClH.Zn/c2*1-3-22-15-11-14(20-18)16(23-4-2)10-13(15)19-17(21)12-8-6-5-7-9-12;;;;;/h2*5-11H,3-4H2,1-2H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMFRFQODFZBKTI-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3