Merck
N3139
Sigma-Aldrich
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
Triphosphopyridine nucleotide sodium salt hydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H27N7NaO17P3 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
765.39 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
≥98% (spectrophotometric assay)
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
mp
175-178 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]([N+]2=CC(C(N)=O)=CC=C2)O[C@@H]1COP(OP(OC[C@H]3O[C@@H](N(C=N4)C5=C4C(N)=NC=N5)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]3O)([O-])=O)([O-])=O.O.[Na+]
InChI
1S/C21H28N7O17P3.Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;1H2/q;+1;/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYQLUFJYVTUUFN-WUEGHLCSSA-M
Alkalmazás
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate has been used in the purification and crystallization of CHORD–Sgt1 cytochrome b 5 reductases (CS–b5R). It has also been used as a supplement in Dulbecco′s modified Eagle′s medium (DMEM)/F-12 medium for direct hepatic reprogramming using mouse embryonic fibroblasts (MEFs).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP) is an indispensable cofactor that participates in cellular redox reactions. It acts as a hydride-accepting coenzyme and participates in substrate oxidation reactions during metabolism.
Electron acceptor
Kiszerelés
Packaged by solid weight.
Analízis megjegyzés
Meets or exceeds NRC specifications and is comparable to any commercial preparation available.
Egyéb megjegyzések
This is the common form of NADP. Do not confuse with 3′−NADP or α-NADP.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
David R Benson et al.
Acta crystallographica. Section D, Structural biology, 75(Pt 7), 628-638 (2019-07-10)
Ncb5or (NADH-cytochrome b5 oxidoreductase), a cytosolic ferric reductase implicated in diabetes and neurological diseases, comprises three distinct domains, cytochrome b5 (b5) and cytochrome b5 reductase (b5R) domains separated by a CHORD-Sgt1 (CS) domain, and a novel 50-residue N-terminal region. Understanding