Fontos dokumentumok
481972
Millipore
NADP, Disodium Salt
A coenzyme that is widely distributed in living matter. Participates in oxidation-reduction reactions.
Szinonimák:
NADP, Disodium Salt, β-Nicotinamide-adenine Dinucleotide Phosphate, TPN, 2Na
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106305
NACRES:
NA.51
Minőségi szint
Teszt
≥95% (enzymatic)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
off-white
oldhatóság
0.001% aqueous buffer, pH 7.0: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
A coenzyme that is widely distributed in living matter, participating in aerobic and anaerobic oxidations.
A coenzyme that is widely distributed in living matter. Participates in oxidation-reduction reactions.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3