Fontos dokumentumok
198250
Rose bengal
certified by the Biological Stain Commission, Dye content ≥80 %
Szinonimák:
4,5,6,7-Tetrachloro-2′,4′,5′,7′-tetraiodofluorescein disodium salt, Acid Red 94, Bengal Rose B sodium salt, Rose Bengal sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
Dye content, ≥80%
szín
dark violet
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL
λmax
548 nm
ε (extinkciós együttható)
≥90000 at 546-550 nm at 0.008 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1C2=C3C=C(I)C(=O)C(I)=C3Oc4c(I)c([O-])c(I)cc24
InChI
1S/C20H4Cl4I4O5.2Na/c21-10-8(9(20(31)32)11(22)13(24)12(10)23)7-3-1-5(25)16(29)14(27)18(3)33-19-4(7)2-6(26)17(30)15(19)28;;/h1-2,29H,(H,31,32);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UWBXIFCTIZXXLS-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- Conn′s technique for bacteria in soil and Kreyberg′s stain for keratin and mucus
- counterstaining hematoxylin
- staining cellular inclusions, together with Bismark brown
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)