Fontos dokumentumok
370088
Nile Blue A perchlorate
Dye content 95 %
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 95%
mp
290-292 °C (dec.) (lit.)
λmax
628 nm
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CC\[N+](CC)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(N)c4ccccc34
InChI
1S/C20H19N3O.ClHO4/c1-3-23(4-2)13-9-10-17-18(11-13)24-19-12-16(21)14-7-5-6-8-15(14)20(19)22-17;2-1(3,4)5/h5-12,21H,3-4H2,1-2H3;(H,2,3,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUAWJLNOTQAOHL-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.