Merck
73982
Supelco
Nonanoic acid
analytical standard
Szinonimák:
Acid C9, Pelargonic acid
Méret kiválasztása
5 ML
36 000,00 Ft
36 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 ML
36 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.24
Beilstein:
1752351
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
36 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.5 (vs air)
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
9 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.432
bp
268-269 °C (lit.)
mp
9 °C (lit.)
sűrűség
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
funkcionális csoport
carboxylic acid
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Nonanoic acid may be used as an internal standard for the quantification of valproic acid and other common anticonvulsant drugs in biological samples using high-performance liquid chromatography (HPLC).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
HPLC method for the simultaneous analysis of valproic acid and other common anticonvulsant drugs in human plasma or serum
Lucarelli.C, et al.
Chromatographia, 33(1-2), 37-40 (1992)
Preparation and characterization of poly (. beta.-hydroxyalkanoates) obtained from Pseudomonas oleovorans grown with mixtures of 5-phenylvaleric acid and n-alkanoic acids
Kim.B.Y, et al.
Macromolecules, 24(19), 5256-5260 (1991)
Burdock.AG
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, (4) (2001)
Zhiyong Sun et al.
Applied microbiology and biotechnology, 74(1), 69-77 (2006-10-26)
Pseudomonas putida KT2440 grew on glucose at a specific rate of 0.48 h(-1) but accumulated almost no poly-3-hydroxyalkanoates (PHA). Subsequent nitrogen limitation on nonanoic acid resulted in the accumulation of only 27% medium-chain-length PHA (MCL-PHA). In contrast, exponential nonanoic acid-limited
Zhiyong Sun et al.
Journal of biotechnology, 143(4), 262-267 (2009-07-28)
Medium-chain-length polyhydroxyalkanoates (MCL-PHAs) were produced in carbon-limited, single-stage, fed-batch fermentations of Pseudomonas putida KT2440 by co-feeding nonanoic acid (NA) and glucose (G) to enhance the yield of PHA from NA. An exponential (mu=0.25 h(-1)) followed by a linear feeding strategy