Fontos dokumentumok
N-011
Noroxycodone hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Noroxycodone hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.COc1ccc2C[C@H]3NCC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O
InChI
1S/C17H19NO4.ClH/c1-21-11-3-2-9-8-12-17(20)5-4-10(19)15-16(17,6-7-18-12)13(9)14(11)22-15;/h2-3,12,15,18,20H,4-8H2,1H3;1H/t12-,15+,16+,17-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IGNAMRAQFUFUMH-KCTCKCTRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- NoroxycoDoneHCl as an analytical reference standard: The development of organophotocatalytic methods for N-demethylation of oxycoDoneusing molecular oxygen includes studies on noroxycoDoneas a significant metabolite. This process is fundamental for pharmaceutical research focusing on the synthetic pathways and degradation products of opioid analgesics (Chen et al., 2020).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup