CHO-K1 Cell Line from hamster
85051005, hamster ovary, Epithelial
Szinonimák:
CHO cell clone K1 Cells, CHOK1 Cells
About This Item
Javasolt termékek
product name
CHO-K1 Cell Line from hamster, 85051005, from hamster ovary
biológiai forrás
hamster ovary
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Hypodiploid, modal no. 20
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
Szubkultúra rutin
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Cikkek
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.