Merck
N1140
SAFC
NCTC 109 Medium
With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
109 Cell Culture Medium, NCTC Medium
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
glucose: 1.0 g/L
phenol red: 0.02 g/L
L-glutamine: no
NaHCO3: 2.2 g/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
NCTC-109 and the 135 modification were formulated to establish and maintain a strain of mouse cells (L929) in a chemically defined and serum free medium.
Feloldás
Supplement with 0.14 g/L L-glutamine.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
NCTC 109 Medium Formulation