Fontos dokumentumok
B1522
Basal Medium Eagle
With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
BME
About This Item
Javasolt termékek
product name
Basal Medium Eagle, With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component in the culture medium for cochlear organotypic cultures and salicylate treatment
- to maintain cerebellar granule neurons (CGNs) to determine if there is a system that regulates the distribution and/or group dynamics of axonal mitochondria
- in the preparation of cortical slices, serum-free medium, and slice culture medium for slice overlay assay to study the influence of extracellular signals on neuronal development
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Cell culture protocol for passaging and splitting suspension cell lines
A kalcium egy ionilag stabil kétértékű kation, amely a sejtkultúrában fontos hasznos és toxikus tulajdonságokkal rendelkezik. A sejttenyésztési közegek széles skálájának összetevője.
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.