Fontos dokumentumok
63560
D-Mannitol
ACS reagent, suitable for microbiology, ≥99.0%
Szinonimák:
Mannite
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥99.0%
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +24.0±1° in borax solution acc. to ACS
izzítási maradék
≤0.01% (as SO4)
veszteség
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
165-169 °C
167-170 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
alkalmazás(ok)
microbiology
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.