Fontos dokumentumok
N0253
Nitrilotriacetic acid trisodium salt
Sigma Grade, ≥98%
Szinonimák:
N,N-Bis(carboxymethyl)glycine, NTA, Triglycollamic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
Sigma Grade
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H9NO6.3Na/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13;;;/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;3*+1/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DZCAZXAJPZCSCU-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
662.0 °F
Lobbanási pont (C)
350 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges