AB5622-I
Anti-MAP-2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Mirotubule associated protein 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat, mouse
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Map2(25595)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected MAP-2 in 10 µg of rat brain microsomal preparations.
Immunocytochemistry Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected MAP-2 in rat primary cortex cells.
Neuroscience
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MAP-2 in mouse cerebellum tissue.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1