Fontos dokumentumok
M5750
Menadione sodium bisulfite
≥95% (TLC)
Szinonimák:
2-Methyl-1,4-naphthoquinone sodium bisulfite
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥95% (TLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: ≥50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
alkalmazás(ok)
cell analysis
kezdeményező
Eli Lilly
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].CC1(CC(=O)c2ccccc2C1=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C11H10O5S.Na/c1-11(17(14,15)16)6-9(12)7-4-2-3-5-8(7)10(11)13;/h2-5H,6H2,1H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDPFHGWVCTXHDX-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- as a priming agent in tomato for improving salt tolerance
- to induce reactive oxygen species (ROS) in human lung epithelium BEAS-2B microtissues
- to induce endogenous superoxide production in mouse C17.2 neural stem cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Menadione has been shown to affect gap-junctional intercellular communication by mediation of tyrosine phosphorylation. Menadione has demonstrated cytotoxic activity against a variety of cell lines and can induce apoptosis in cultured cells, such as osteoclasts and osteoblasts, via elevation of peroxide and superoxide radical levels.
An HPLC method for detection of menadione sodium bisulfite in multivitamin formulations has been published. A chemiluminescence assay for menadione sodium bisulfite in pharmaceutical preparations and biological fluids has been reported.
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research