475870
MnTBAP
≥95% (TLC), solid, SOD mimetic, Calbiochem®
Szinonimák:
MnTBAP, Mn(III)tetrakis(4-benzoic acid)porphyrin Chloride
About This Item
Javasolt termékek
product name
MnTBAP, Cell-permeable superoxide dismutase (SOD) mimetic and peroxynitrite scavenger.
Minőségi szint
Teszt
≥95% (TLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
protect from light
szín
brown
oldhatóság
aqueous base: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Superoxide dismutase (SOD) mimetic
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Szabo, C., et al. 1996. FEBS Lett. 381, 82.
Day, B.J., et al. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther. 275, 1227.
Faulkner, K.M., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 23471.
WGK
WGK 1