5.01890
Vitamin K₁ (phytomenadione)
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,FCC
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Vitamin K₁ (phytomenadione), 2-Methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FCC
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
liquid
hatékonyság
>33487 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
140-145 °C/0.0013 hPa
mp
-20 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >109.9 °C
sűrűség
0.97 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
O=C1c2c(cccc2)C(=O)C(=C1C\C=C(\CCCC(CCCC(CCCC(C)C)C)C)/C)C
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBWXNTAXLNYFJB-LKUDQCMESA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Related Content
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.