Fontos dokumentumok
M0905
4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside
≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
4-Methylumbelliferyl β-D-mannoside
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside, ≥98% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
oldhatóság
pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15+,16-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YUDPTGPSBJVHCN-NZBFACKJSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?