Fontos dokumentumok
C3666
Carbonic Anhydrase Isozyme II from bovine erythrocytes
Isoelectric focusing marker, pI 5.4
Szinonimák:
Carbonate Dehydratase, Carbonate Hydrolyase, Carbonic Anhydrase II
Forma
powder
kiszerelés
vial of ~1 mg protein
pI
5.4
oldhatóság
deionized water: soluble, clear to slightly hazy, colorless (Dissolve vial contents in 0.25mL of deionised water.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?