Fontos dokumentumok
M9144
IgG2a, Kappa from murine myeloma
clone UPC 10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Mouse IgG2a-κ
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
klón
UPC 10, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Trace amounts of lambda chain may be present.
Alkalmazás
- Immunohistology
- Flow cytometry
- Immunostaining
- Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- Immunohistochemistry(IHC)
- Immunoprecipitation
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)