B1283
Nalgene® centrifuge bottles, style 3120
nominal capacity 500 mL
Szinonimák:
Bioprocessing Containers, purification of large cell volumes
About This Item
Javasolt termékek
material
polypropylene copolymer bottle
round bottle
screw top cap
translucent bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (37.1)
Jellemzők
RCF 13,700 × g
with cap
kiszerelés
pack of 4
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 3120-9500
parameter
13700 × g max. RCF
palackátmérő × H
69.52 mm × 168.9 mm
névleges kapacitás
500 mL
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Autoclave friendly and resistant to chemicals
- For low to moderate-speed centrifugation of chemicals and biological samples
- Polypropylene caps that ensure leakproof centrifugation at higher speed and fill volumes
- For better performance, the bottle must not be filled with more than 75% of the total capacity
Kompatibilitás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)