Fontos dokumentumok
M9035
IgG1, Kappa from murine myeloma
clone MOPC 31C, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Mouse IgG1-κ
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
klón
MOPC 31C, monoclonal
Teszt
≥95% (gel filtration, HPLC)
form
buffered aqueous solution
koncentráció
≥1 mg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- chromatin immunoprecipitation (ChIP)
- immunofluorescence
- immunocapture
- enzyme immunoassay
- immunohistochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1