Fontos dokumentumok
M7769
IgG2a, Kappa from murine myeloma
clone UPC 10, ascites fluid, lyophilized powder
Szinonimák:
Mouse IgG2a-κ
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
klón
UPC 10, monoclonal
Forma
lyophilized powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Trace amounts of lambda chain may be present.
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)