Merck
Methotrexate hydrate ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Methotrexate hydrate
Methotrexate hydrate ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Szinonimák:
4-Amino-10-methylfolic acid hydrate, L-4-Amino-N10-methylpteroylglutamic acid hydrate, L-Amethopterin hydrate, Antifolan hydrate, MTX hydrate, Methylaminopterin hydrate
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H22N8O5 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
454.44 (anhydrous basis)
EC-szám:
Products
Termékkategória
Márka
Biológiai forrás
Formula tömeg
Gén álnév
Fizikai forma
Termékcsalád
Tisztaság
Aktivitás spektrum
Minőségi szint
Makush osztály
Markush csoport
Hatásmechanizmus
Technika
Showing 1-3 of 3