Fontos dokumentumok
Y0001668
Methotrexate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Methotrexate, (+)-Amethopterin, 4-Amino-10-methylfolic acid, 4-Amino-N10-methylpteroyl-L-glutamic acid, Antifolan, MTX, Methylaminopterin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
methotrexate
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27)/t13-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
Géninformáció
human ... DHFR(1719)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Célzott szervek
Liver,Bone marrow
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)