Merck
1414003
USP
Methotrexate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(+)-Amethopterin, 4-Amino-10-methylfolic acid, 4-Amino-N10-methylpteroyl-L-glutamic acid, Antifolan, MTX, Methylaminopterin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H22N8O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
454.44
Beilstein:
70669
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
methotrexate
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27)/t13-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
Géninformáció
human ... DHFR(1719)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Methotrexate USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Methotrexate Injection
  • Methotrexate Tablets
  • Methotrexate for Injection
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Célzott szervek
Liver,Bone marrow
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)