Fontos dokumentumok
M8159
Monoclonal Anti-MAP Kinase, Activated (Diphosphorylated ERK-1&2) antibody produced in mouse
clone MAPK-YT, ascites fluid
Szinonimák:
Monoclonal Anti-MAP Kinase, Activated (Diphosphorylated ERK-1&2)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MAPK-YT, monoclonal
molekulatömeg
antigen ERK-1 44 kDa
antigen ERK-2 42 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human, Caenorhabditis elegans, Xenopus, Drosophila, hamster, rat, bovine, mouse, yeast
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:10,000 using rat brain extract
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAPK1(5594) , MAPK3(5595)
mouse ... Mapk1(26413) , Mapk3(26417)
rat ... Mapk1(116590) , Mapk3(50689)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Monoclonal Anti-MAP Kinase, Activated (Diphosphorylated ERK-1&2) may be used for the localization of the active, dually-phosphorylated, form of MAP kinase using various immunochemical assays such as immunoblotting of cultured cells and tissue extracts, ELISA, immunocytochemistry, immunoprecipitation, and in immunohistochemistry (formalin and formaldehyde-fixed sections). Reactivity has been observed with human, bovine, rat, mouse, Drosophila, Spodoptera frugiperda, and yeast.
Monoclonal Anti-MAP Kinase, activated (Diphosphorylated ERK-1&2) antibody has been used in plasmid and transient transfection and western blotting.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2