ABS44
Anti-MAPK 1/2 Antibody
from rabbit
Szinonimák:
ERK-1, ERT2, Extracellular signal-regulated kinase 1, Insulin-stimulated MAP2 kinase, MAP kinase 3, MAP kinase isoform p44, MAPK 3, Microtubule-associated protein 2 kinase, Mitogen-activated protein kinase 3, MNK1, p44-ERK1, p44-MAPK, ERK-2, ERT1, Extrac
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, mouse, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
canine (based on 94% sequence homology), bovine (based on 94% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAPK1(5594)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
MAP Kinases
Western Blotting (SNAP ID) Analysis: 1-2 µg/mL from a representative lot detected MAPK 3/MAPK 1 (ERK1/ERK2) in BALB/3T3, A431, and L6 cell lysates.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected MAPK 3/MAPK 1 (ERK1/ERK2) in NIH/3T3, A431, HeLa, and C2C12 cells.
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MAPK 3/MAPK 1 (ERK1/ERK2) in 10 µg of A431 cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
A431 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1